335312
2-Pentyn-1-ol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
84-85 °C/57 mmHg (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC#CCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2,5H2,1H3
WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?