Documenti fondamentali
529680
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Manganese chloride hydrate
Scegli un formato
5 G
CHF 75.90
25 G
CHF 289.00
CHF 75.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 75.90
25 G
CHF 289.00
About This Item
Formula condensata:
MnCl2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.84 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 75.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
reagent type: catalyst
Punto di fusione
122 °C (lit.)
Densità
1.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Starting material for preparation of organomanganese chloride reagents; Catalyst for reductionof vinyl and aryl halides, stereoselective coupling of vinyl iodides, and alkylation of enol triflates; also used for Mn-Cu-catalyzed conjugate addition of RMgX to enones and for Mn-catalyzed acylation of RMgX by acyl chlorides; in combination with NaBH4 is diastereoselective reducing agent; starting material for the preparation of Mn enolates regio- and stereo-selectively.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cahiez, G.; Laboue, B.
Tetrahedron Letters, 33, 4439-4439 (1992)
Fujii, H.; Oshima, K.; Utimoto, K.
Tetrahedron Letters, 32, 6147-6147 (1991)