Documenti fondamentali
208434
Sigma-Aldrich
Manganese(II) bromide tetrahydrate
98%
Sinonimo/i:
Manganese dibromide tetrahydrate, Manganese(2+) dibromide tetrahydrate
Scegli un formato
50 G
CHF 71.20
CHF 71.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 71.20
About This Item
Formula condensata:
MnBr2 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 71.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystalline
Stringa SMILE
O.O.O.O.Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marion Dufour et al.
ACS nano, 13(5), 5326-5334 (2019-04-13)
Zinc blende II-VI semiconductor nanoplatelets (NPLs) are defined at the atomic scale along the thickness of the nanoparticle and are initially capped with carboxylates on the top and bottom [001] facets. These ligands are exchanged on CdSe NPLs with halides