Key Documents
391808
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
Sinonimo/i:
2-Mercapto-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-Phenyl-1,3,4-oxadiazoline-5-thione, 2-Phenyl-5-mercaptooxadiazole, 5-Phenyl-2-mercapto-1,3,4-oxadiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
219-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C1NN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H6N2OS/c12-8-10-9-7(11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,12)
FOHWXVBZGSVUGO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)