Documenti fondamentali
SYNB262910
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, hose size 10 mm
Sinonimo/i:
Synthware B262910
Scegli un formato
1 EA
CHF 94.30
CHF 94.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 94.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 94.30
Check Cart for Availability
Giunto
top joint: ST/NS29/42
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B262910
Dimens. tubo
10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware bubbler has a small ball joint to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)