Documenti fondamentali
699993
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzoxazole-2-thiol
97%
Sinonimo/i:
2-Mercapto-5-methoxybenzo[d]oxazole, 5-Methoxy-2(3H)-benzoxazolethione
Scegli un formato
1 G
CHF 92.50
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 92.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
218-223 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-10-5-2-3-7-6(4-5)9-8(12)11-7/h2-4H,1H3,(H,9,12)
QGTUVLRFJOUWBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)