Documenti fondamentali
536334
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoic hydrazide
96%
Scegli un formato
5 G
CHF 46.60
CHF 46.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 46.60
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CONHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 46.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Punto di fusione
162-166 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
hydrazine
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)