5 wt% is the weight of PdCl2. If the solution weight is 100g, the mass of PdCl2 is 5g.
283606
Palladium(II) chloride solution
5 wt. % in 10 wt. % HCl
Sinonimo/i:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Concentrazione
5 wt. % in 10 wt. % HCl
Densità
1.06 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Does the 5 wt. % in 10 wt. % HCl mean PdCl2 weight percent or just the Pd weight percent? i.e if the solution weight is 100g, is the mass of Pd 5g or mass of PdCl2 5g?
1 answer-