76050
Cloruro di palladio(II)
anhydrous, 60% Pd basis
Sinonimo/i:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Concentrazione
60% Pd
Punto di fusione
678-680 °C (lit.)
Densità
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Utilizzato nella sintesi dei polimeri contenenti metalli semiconduttori in cui lo scheletro di polipirrolo presenta una minima energia conformazionale ed è quasi planare.
- Cross-coupling reactions between terminal alkynes and aryl iodides or bromides under modified Sonogashira-Cassar-Heck conditions.[1]
- Carbonylation of organic tellurides with carbon monoxide to form corresponding methyl carboxylates.[2]
- Isomerization of allylic ester in acetic acid.[3]
- Carbonylation of amines to form isocyanates.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?