379816
Potassium tetrachloropalladate(II)
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potassium palladium(II) chloride
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
105 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?