921033
Cloruro di palladio(II)
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Punto di fusione
678-680 °C (lit.)
Densità
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Guida applicativa per le reazioni di accoppiamento incrociato catalizzate dal palladio
Utilizzato nella sintesi dei polimeri contenenti metalli semiconduttori in cui lo scheletro di polipirrolo presenta una minima energia conformazionale ed è quasi planare.
Utilizzato nella sintesi dei polimeri contenenti metalli semiconduttori in cui lo scheletro di polipirrolo presenta una minima energia conformazionale ed è quasi planare.
Palladium chloride is a transition metal catalyst that can be used to synthesize palladium complexes applicable in heterogeneous catalysis. The Pd NPs synthesized from PdCl2 using oxytocin as a reductant showed remarkable catalytic activity in Suzuki reaction under green conditions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Amidoxime modified PAN supported palladium complex: A greener and efficient heterogeneous catalyst for heck reaction.
Sruthi P R, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 502, 119305-119305 (2020)
Palladium supported on triazolyl-functionalized hypercrosslinked polymers as a recyclable catalyst for Suzuki?Miyaura coupling reactions
Liu C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(29), 17123-17128 (2020)
A simple, efficient and green approach for the synthesis of palladium nanoparticles using Oxytocin: Application for ligand free Suzuki reaction and total synthesis of aspongpyrazine A.
Bendre A D,et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 909, 121093-121093 (2020)