Documenti fondamentali
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(±)-1-tert-Butylglycerol, (±)-Glycerol 1-tert-butyl ether
Scegli un formato
5 ML
CHF 143.00
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 143.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
1698535
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.44
Densità
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)