Vai a
M8410
Olio minerale
light oil, (neat)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 37.00
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 42.60
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 75.10
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-455-8
MDL number:
CHF 37.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
light oil
storage condition
protect from light
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
room temp
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
Olio minerale è stato impiegato come ricoprente in colture embrionali a microgoccia.
Analysis Note
Questo materiale è testato come ricoprente in colture embrionali in microgocce. (Tutti i materiali embrionici sono testati usando embrioni murini.) Si usano tipicamente ibridi BCF1 x BDF1. L′olio è impiegato principalmente per prevenire l′evaporazione del terreno di coltura in particolare quando si portano avanti manipolazioni di embrioni.1 La procedura è la seguente: Embrioni monocellulari (BCF1 X BDF1) sono stati coltivati in microgocce in triplicato di terreno HTF (liquido tubulare umano) testato per gli embrioni con il supplemento 0,4% di BSA. Perché la prova sia valida almeno il 70% degli embrioni di controllo allo stadio monocellulare devono svilupparsi allo stadio di blastocisti entro 96 ore. Per il rilascio del prodotto almeno l′80% degli embrioni allo stadio monocellulare devono svilupparsi allo stadio di blastocisti entro 96 ore con il materiale sotto prova.
Disclaimer
Questo prodotto non è sterile. L′olio minerale è difficilmente sterilizzabile. Può essere sterilizzato soltanto attraverso un′accurata filtrazione dell′olio riscaldato. Si fa l′assunzione che antibiotici saranno aggiunti nel terreno di coltura cellulare. In alternativa si dovrebbe usare il prodotto N. M5310 perché è sterile dopo filtrazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5904M5310M3516
Olio minerale light oil, (neat)
Sigma-Aldrich
M8410
Olio minerale
Olio minerale BioReagent, Molecular Biology, light oil
Sigma-Aldrich
M5904
Olio minerale
Olio minerale light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
Sigma-Aldrich
M5310
Olio minerale
Olio minerale suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
Sigma-Aldrich
M3516
Olio minerale
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
light oil
form
light oil
form
light oil
form
light oil
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olio minerale
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the shelf life of this oil?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can M8410 Sigma-Aldrich Mineral oil be used for the deparaffinization of FFPE samples, and is it compatible with downstream histological or molecular analyses like immunohistochemistry or RNA/DNA extraction?
    1 answer
    1. This product has not been validated for deparaffinization of formalin-fixed, paraffin-embedded samples. However, an article in "Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology" (2014 Sep;22(8):623-6) indicated that mineral oil appears to work well for deparaffinizing these samples and for DNA extraction.
      Helpful?
  3. Hello,I´m looking for a mineral oil for sulfur pattern production. It´s difficult to find an oil in which the content of sulfur compounds appears in the COA. Can you inform if there´s a possibility of sulfur contamination in the production of mineral oil?
    1 answer
    1. The manufacturing process for this product is considered proprietary. Currently, there is no product option available that is tested for the presence of sulfur.
      Helpful?
  4. ıs this suitable for preparation of carbon paste electrode?
    1 answer
    1. This material has not been validated in the process of making carbon paste electrodes. However, if the specifications (found below) meet your requirements, then there is no reason that they can't be used in this process.
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/990/164/M8410-BULK.pdf
      Helpful?
  5. Hello, Does this product have an odour? I want to use it for an olfactory memory assay, so needs to be odourless
    1 answer
    1. According to Section 9 of the Safety Data Sheet, this is an odorless chemical.
      Helpful?
  6. What is the composition of the oil? Where does it comes from?
    1 answer
    1. M8410 is a light oil. Mineral oil is a complex mixture of different hydrocarbons and its typical composition is as follows:
      Paraffinic oils, based on n-alkanes, 15-60%
      Naphthenic oils, based on cycloalkanes, 30%-60%
      Aromatic oils, based on aromatic hydrocarbons, 3-30%
      Light and heavy mineral oil differ in terms of composition, viscosity, and density.
      Mineral oil with an alkyl chain carbon number of 15 to 25 is categorized as light oil whereas 25 to 50 as heavy oil.
      Light oil has a density of 0.83–0.86 kg L-1 whereas heavy oil has 0.875–0.905 kg L-1
      Light mineral oil is less occlusive than heavy mineral oil as it contains more cyclic (saturated) molecules
      Additional Links: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/326/294/m8410pis.pdf and a second document: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/990/164/M8410-BULK.pdf