Documenti
F408
Sigma-Aldrich
Ferrocene
98%
Sinonimo/i:
Bis(ciclopentadienil)ferro, Di(ciclopentadienil)ferro
About This Item
Formula condensata:
Fe(C5H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 40 °C)
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
172-174 °C (lit.)
λmax
358 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il ferrocene (diciclopentadienilferro) può essere utilizzato:
  • Come matrice per i ligandi chirali nella catalisi asimmetrica.
  • Negli elettroliti basati su ferrocene per applicazioni relative alle celle solari sensibilizzate con colorante.
  • Nella sintesi dei ligandi non simmetrici del ferrocene utilizzati come catalizzatori nell′accoppiamento incrociato, nell′idrogenazione, nella sostituzione allilica, nell′idroformilazione e nelle reazioni aldoliche.
  • Nella sintesi del carbonio mesoporoso bidimensionale ordinato esagonalmente (CMK-5) con il metodo della deposizione chimica da vapore, che viene utilizzato a sostegno del catalizzatore nell′ossidazione del metanolo.
  • Nella sintesi degli ibridi molecolari di ferrocene e fullerene (ferroceni bucky).
  • Nella preparazione del sale di ferrocenio che si utilizza come ossidante delicato.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Kristjan Kalam et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 119-128 (2018-02-15)
Thin solid films consisting of ZrO
Lanti Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 19199-19206 (2012-11-07)
Adopting supramolecular chemistry for immobilization of proteins is an attractive strategy that entails reversibility and responsiveness to stimuli. The reversible and oriented immobilization and micropatterning of ferrocene-tagged yellow fluorescent proteins (Fc-YFPs) onto β-cyclodextrin (βCD) molecular printboards was characterized using surface
Micheál D Scanlon et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(8), 2847-2857 (2013-01-23)
Rarely reported low-cost molybdenum boride and carbide microparticles, both of which are available in abundant quantities due to their widespread use in industry, adsorb at aqueous acid-1,2-dichloroethane interfaces and efficiently catalyse the hydrogen evolution reaction in the presence of the
CMK-5 mesoporous carbon synthesized via chemical vapor deposition of ferrocene as catalyst support for methanol oxidation
Lei Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 3(112), 722-731 (2008)
Asymmetric catalysis with chiral ferrocene ligands
Dai LX, et al.
Accounts of Chemical Research, 36(9), 659-667 (2003)
Articoli
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.