366544
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
Metil-d3 cianide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
contiene
0.03 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
3.0-16 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.02% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
-46 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as:
- IR and NMR solvent.
- Probe for zeolite acidity.
- Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.00 °C - closed cup