Principaux documents
V2010
Sigma-Aldrich
Viscozyme® L
cellulolytic enzyme mixture
Synonyme(s) :
Complexe d’enzyme pour la dégradation de la paroi cellulaire from Aspergillus sp., Enzyme de lyse from Aspergillus sp.
50 ML
123.00 CHF
250 ML
340.00 CHF
123.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
123.00 CHF
250 ML
340.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
123.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
fermentation/recombinant
Forme
liquid
enzyme activity
≥100 FBGU/g
Technique(s)
protein extraction: suitable
Densité
~1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for cell lysis
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Viscozyme® L est un complexe multi-enzymatique dérivé de Aspergillus aculeatus et ciblant la lignocellulose.[1] Il contient une grande diversité de carbohydrases dont l'arabanase, la cellulase, la β-glucanase, l'hémicellulase et la xylanase.
Application
Le produit Viscozyme® L a été utilisé :
  • dans l'extraction de polyphénols à partir de pamplemousses et de pommes non mûres.
  • pour étudier l'effet de sa supplémentation sur la valeur nutritive et les caractéristiques d'ensilage d'un ensilage de tournesol.
  • pour simuler le processus de fermentation durant des études sur la digestibilité in vitro d'anciens produits alimentaires (FFP pour "former food product").
  • dans un traitement enzymatique visant à étudier ses effets sur les propriétés antioxydantes du son de blé.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Viscozyme L permet de libérer les corps gras et les protéines contenus dans les cellules en dégradant les molécules d'hémicellulose, de cellulose et de pectine, et en décomposant les constituants des paroi cellulaires.
Caractéristiques et avantages
  • Produit non OGM et ne contenant pas d'OGM.
  • Produit obtenu par fermentation avec un micro-organisme.
  • Améliore les méthodes via une séparation huile/eau plus rapide et plus efficace.
Informations légales
Un produit de Novozyme Corp.
Viscozyme is a registered trademark of Novozymes Corp.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Effects of Solid-State Enzymatic Treatments on the Antioxidant Properties of Wheat Bran
Moore J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54 (24), 9032?9045-9032?9045 (2006)
Estelle Couradeau et al.
PloS one, 6(12), e28767-e28767 (2011-12-24)
The geomicrobiology of crater lake microbialites remains largely unknown despite their evolutionary interest due to their resemblance to some Archaean analogs in the dominance of in situ carbonate precipitation over accretion. Here, we studied the diversity of archaea, bacteria and
Lovedeep Kaur et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-10)
Being widely abundant, grass proteins could be a novel source of plant proteins for human foods. In this study, ryegrass proteins extracted using two different approaches-chemical and enzymatic extraction, were characterised for their physico-chemical and in vitro digestion properties. A
Carlos Corchado-Lopo et al.
New biotechnology, 62, 60-67 (2021-02-01)
Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are polyesters of significant interest due to their biodegradability and properties similar to petroleum-derived plastics, as well as the fact that they can be produced from renewable sources such as by-product streams. In this study, brewer's spent grain
Tackling the Challenge of Extracting Microplastics from Soils: A Protocol to Purify Soil Samples for Spectroscopic Analysis
Moller J N, et al.
Environmental Chemistry (2021)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What's the cas number of Viscozyme L?
    1 answer
    1. A CAS Registry Number is assigned to specific compounds. This product is a blend of beta-glucanases, pectinases, hemicellulases and xylanases and is not assigned a CAS number.
      Helpful?
  2. What enzymes does this product contain exactly? And does the ability to degrade pectin mean this product contains pectinase? And what type of hemicellulase does this product contain?
    1 answer
    1. This product is a blend of beta-glucanases, pectinases, hemicellulases, and xylanases.
      Helpful?
  3. How many units of enzyme in this 50ml?
    1 answer
    1. The unit value of this product is lot specific and reported on the Certificate of Analysis. A survey of the most recent lots shows and average activity of 108 units per gram and a density of 1.21 g/ml. Please see the link below to access the lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/search