X3876
Xylanase from Trichoderma viride
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein
Synonyme(s) :
1,4-β-D-Xylanxylanohydrolase, endo-1,4-β-Xylanase
Produits recommandés
Source biologique
fungus (Trichoderma viride)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
100-300 units/mg protein
Poids mol.
22 kDa
Composition
Protein, ~50% biuret
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Activité étrangère
β-glucosidase and β-xylosidase ≤0.1%
cellulase <0.2%
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable