Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
P4762
Sigma-Aldrich
Papaïne from papaya latex
Papain from papaya latex
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Synonyme(s) :
Papaïnase
25 MG
83.60 CHF
50 MG
155.00 CHF
100 MG
234.00 CHF
500 MG
925.00 CHF
1 G
1 020.00 CHF
5 G
3 230.00 CHF
83.60 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
83.60 CHF
50 MG
155.00 CHF
100 MG
234.00 CHF
500 MG
925.00 CHF
1 G
1 020.00 CHF
5 G
3 230.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
42030311
Nomenclature NACRES :
NA.54
83.60 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
papaya (latex)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥10 units/mg protein
Poids mol.
23.4 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Description générale
La papaïne est une protéase à cystéine, présente dans Carica papaya. Elle se compose d′une chaîne polypeptidique unique contenant trois ponts disulfure et un groupement sulfhydryle.[1]
Application
La papaïne issue du latex de papaye a été utilisée :
  • pour digérer des cellules de muscle lisse d'artère carotide[2].
  • dans des solutions de dissection.
  • pour produire des fragments Fab d'anticorps[3].
  • pour la dissociation cellulaire, des études ayant démontré qu'elle est plus efficace et cause moins de dommages sur certains tissus[4][5].
  • dans un cocktail d'enzymes utilisé pour dissocier du tissu rétinien fœtal humain[6].
  • pour digérer des cultures de chondrocytes/squelette en vue de la quantification de l'ADN total pour évaluer la prolifération cellulaire[7].
  • comme supplément de milieu Neurobasal pour produire des suspensions de cellules rétiniennes[8].
Ce produit peut être utilisé pour préparer des suspensions de cellules individuelles en vue d'un séquençage.
Sert à produire des fragments Fab d′anticorps. Également utilisée pour la dissociation cellulaire, car des études ont montré qu′elle s′avère plus efficace et moins détériorante avec certains tissus.
Actions biochimiques/physiologiques
Grâce à sa large spécificité[9], la papaïne clive les liaisons peptidiques des acides aminés basiques, de la leucine et de la glycine. Elle hydrolyse également les esters et les amides. On considère que la papaïne digère un plus large spectre de substrats protéiques que les protéases pancréatiques.[10] La papaïne est couramment utilisée dans les protocoles d'isolement de cellules, car elle est extrêmement efficace et cause moins de dégâts sur certains tissus, comparée aux autres protéases.[11] On sait que l'utilisation de papaïne permet d'obtenir davantage de cellules de muscle lisse viables, car elle préserve leur sensibilité aux stimulants.[12] La papaïne de latex de papaye présente une activité antifongique sur C. albicans et c'est une protéase à cystéine.
  • Son pH optimal se situe entre 6,0 et 7,0.
  • La papaïne hydrolyse les esters et les amides.
Protéase à cystéine qui clive les liaisons peptidiques des acides aminés basiques, de la leucine ou de la glycine.
pH optimal situé entre 6,0 et 7,0.
Hydrolyse également les esters et les amides.
Conditionnement
Conditionnement en fonction de la teneur en protéines.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse 1,0 micromole d′ester éthylique de la N-alpha-benzoyl-L-arginine (BAEE) par minute à pH 6,2 et 25 °C.
Forme physique
Poudre lyophilisée contenant de l′acétate de sodium
Notes préparatoires
Produit cristallisé 2×
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Studies on Papaya Leaf Tea, 25-25 (2009)
Recent advances in chemoenzymatic peptide syntheses
Yazawa K and Numata K
Molecules (Basel), 19(9), 13755-13774 (2014)
Eco-Friendly Textile Dyeing and Finishing, 244-244 (2017)
PAPAIN ENZYME: A DIGESTIVE AID
PATEL T
International Journal of Clinical and Biomedical Research, 2(1), 52-53 (2016)
Immunopanning purification and long-term culture of human retinal ganglion cells
Zhang XM, et al.
Molecular Vision, 16(1), 2867-2867 (2010)
Articles
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. bangalore, india
    • Review 1
    • Vote 1
    3 out of 5 stars.
    got non specific protease activity
    while using this enzyme for digestion of antibody it degraded the 60% of antibody probably due to presence of some other proteases in the prep. i was expecting a selective cleavage of antibody to generate Fabs.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help troubleshoot this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!