Currently, there are no Bromelain products tested with casein and reported in CDU.
B5144
Bromélaïne from pineapple stem
≥4 units/mg protein, (chromatography purified)
373.00 CHF
About This Item
373.00 CHF
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
(chromatography purified)
≥4 units/mg protein
Composition
Protein, 30-50% biuret
Solubilité
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Good day! I would like to ask if do you have a Bromelain Powder in CDU? We would like to purchase for our research regarding bromelain enzyme.