Merck
HomeAnwendungen der PolymerasekettenreaktionProtokoll für das REDExtract-N-Amp™ Gewebe-PCR-Kit
Protokoll für das REDExtract-N-Amp™ Gewebe-PCR-Kit
Produktnummern. XNATS, XNAT, XNATR
Überblick
Das REDExtract-N-Amp™ Gewebe-PCR-Kit enthält alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus Mäuseschwänzen und anderen tierischen Geweben, Wangenabstrichen, Haarschäften und Speichel benötigt werden. Die DNA wird aus dem Ausgangsmaterial freigesetzt, indem die Probe 10 Minuten lang mit einer Mischung aus Extraktionslösung und Gewebepräparationslösung bei Raumtemperatur inkubiert wird. Es ist kein mechanischer Aufschluss, keine organische Extraktion, keine Säulenaufreinigung und keine Ausfällung der DNA erforderlich.
Nach Zugabe der Neutralisierungslösung B ist der Extrakt für die PCR bereit. Ein Aliquot des neutralisierten Extrakts wird dann mit der REDExtract-N-Amp™ PCR-Reaktionsmischung und vom Benutzer bereitgestellten PCR-Primern kombiniert, um die Ziel-DNA zu amplifizieren. Die REDExtract-N-Amp™ PCR-Reaktionsmischung ist eine 2X-Reaktionsmischung, die Puffer, Salze, dNTP und Taq-Polymerase enthält. Sie ist speziell für die Verwendung mit den Extraktionsreagenzien optimiert. Sie enthält außerdem den JumpStart™ Taq-Antikörper für die Hot-Start-PCR, um die Spezifität zu erhöhen, und den REDTaq® Farbstoff, um das direkte Beladen eines Agarosegels mit dem PCR-Produkt zu ermöglichen.
Erforderliche Reagenzien und Ausrüstung, nicht im Lieferumfang enthalten:
  • Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 oder 2 ml) oder Multiwell-Platte für Extraktionen (200 μl Mindestvolumen pro Well)
  • Schere, mikro-sezierend, Katalog-Nr. Z265985
  • Pinzette (klein bis mittelgroß)
  • Stäbchen für Wangenabstrich (Steriler Applikator mit Schaumstoffspitze, Katalognummer A9601
  • Probenahmekarte - Blutfleckenkarte, Katalognummer C2613
  • Röhrchen oder Platte für die PCR
  • Heizblock oder Thermocycler bei 95 °C
  • PCR-Primer
  • Thermocycler
  • Wasser, PCR-Reagenz, Katalog-Nr. W1754
Durchführung
Alle Schritte werden, sofern nicht anders angegeben, bei Raumtemperatur durchgeführt.
A. DNA-Extraktion aus Mäuseschwänzen, Tiergeweben, Haaren oder Speichel
  1. 100 μl der Extraktionslösung in ein Mikrozentrifugenröhrchen oder Well einer Multiwell-Platte pipettieren. 25 μl der Gewebevorbereitungslösung in das Röhrchen oder Well geben und zum Mischen auf und ab pipettieren.
    Hinweis: Wenn mehrere Extraktionen durchgeführt werden, können ausreichende Volumen der Extraktions- und Gewebevorbereitungslösungen bis zu 2 Stunden vor der Verwendung im Verhältnis 4:1 vorgemischt werden.
  2. Für frische oder gefrorene Mäuseschwänze: Spülen Sie die Scheren und Pinzetten vor dem Gebrauch und zwischen verschiedenen Proben mit Ethanol 70 %. Legen Sie ein 0,5-1 cm langes Stück einer Mausschwanzspitze (mit dem abgeschnittenen Ende nach unten) in die Lösung. Durch Vortexen oder Pipettieren gründlich mischen. Achten Sie darauf, dass der Schwanz der Maus in der Lösung liegt.
    Hinweis: Bei frischen Mäuseschwänzen sind die Extraktionen innerhalb von 30 Minuten nach dem Abschneiden des Schwanzes durchzuführen.
    Für tierisches Gewebe: Spülen Sie die Schere oder das Skalpell und die Pinzette vor dem Gebrauch und zwischen verschiedenen Proben in Ethanol 70 %. Legen Sie ein 2-10 mg großes Gewebestück in die Lösung. Durch Vortexen oder Pipettieren gründlich mischen. Stellen Sie sicher, dass sich das Gewebe in der Lösung befindet.
    Für Haarschäfte: Spülen Sie die Scheren und Pinzetten vor dem Gebrauch und zwischen verschiedenen Proben mit Ethanol 70 %. Schneiden Sie den überschüssigen Teil des Haarschafts ab und legen Sie die Probe (mit der Wurzel nach unten) in die Lösung. Pro Extraktion wird nur ein Haarschaft mit Wurzel benötigt.
    Für Speichel: Pipettieren Sie 10 μl Speichel in die Lösung. Durch Vortexen oder Pipettieren gründlich mischen.
    Für auf einer Karte getrockneten Speichel: Pipettieren Sie 50 μl Speichel auf eine Sammelkarte und lassen Sie die Karte trocknen. Spülen Sie die Lochstanze vor der Verwendung und zwischen verschiedenen Proben in Ethanol 70 %. Stanzen Sie eine Scheibe (vorzugsweise 1/8 Zoll oder 3 mm) aus der Karte aus dem Bereich mit der getrockneten Speichelprobe. Legen Sie die Scheibe in die Lösung. Klopfen Sie das Röhrchen oder die Platte auf eine harte Oberfläche, um sicherzustellen, dass sich die Scheibe während der Inkubationszeit in der Lösung befindet.
  3. Die Probe 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren.
  4. Die Proben 3 Minuten bei 95°C inkubieren.
    Hinweis: Das Gewebe wird am Ende der Inkubationszeit nicht vollständig digeriert sein. Das ist normal und beeinträchtigt die Leistung nicht.
  5. 100 μl Neutralisierungslösung B zur Probe geben und durch Vortexen mischen.
  6. Den neutralisierten Gewebeextrakt bei 4 °C aufbewahren oder sofort in der PCR verwenden. Mit Abschnitt C, Schritt 1 fortfahren.
    Hinweis: Bei langfristiger Lagerung das undigerierte Gewebe entfernen oder die Extrakte in neue Röhrchen oder Wells umfüllen. Die Extrakte können nun bei 4 °C mindestens 6 Monate, in den meisten Fällen ohne nennenswerte Verluste, gelagert werden.
Hinweis: Abschnitt C, Schritt 1 - Bei langfristiger Lagerung das undigerierte Gewebe entfernen oder die Extrakte in neue Röhrchen oder Wells übertragen. Die Extrakte können nun bei 4 °C mindestens 6 Monate, in den meisten Fällen ohne nennenswerte Verluste, gelagert werden.
B. DNA-Extraktion bei Wangenabstrichen
  1. Bukkalzellen auf einem Stäbchen sammeln und das Stäbchen trocknen lassen. Die Trocknungszeit beträgt etwa 10 bis 15 Minuten.
    Hinweis: Aufgrund des geringen Volumens der für die DNA-Extraktion verwendeten Lösung soll ein Stäbchen mit Schaumstoffspitze verwendet werden. Stäbchen mit Faserspitzen, z. B. aus Baumwolle oder Dacron, sollen vermieden werden, da die Lösung nicht effizient zurückgewonnen werden kann.
  2. Pipettieren Sie 200 μl der Extraktionslösung in ein 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen. 25 μl der Gewebevorbereitungslösung in das Röhrchen geben und zum Mischen auf und ab pipettieren.
    Hinweis: Wenn mehrere Extraktionen durchgeführt werden, können ausreichende Volumen der Extraktions- und Gewebevorbereitungslösungen bis zu 2 Stunden vor der Verwendung im Verhältnis 8:1 vorgemischt werden.
  3. Legen Sie das getrocknete Stäbchen für den Wangenabstrich in die Lösung und inkubieren Sie dieses bei Raumtemperatur für 1 Minute.
  4. Drehen Sie das Stäbchen 10 Mal in der Lösung und entfernen Sie dann überschüssige Lösung vom Stäbchen in das Röhrchen, indem Sie das Stäbchen fest gegen die Seite des Röhrchens drehen. Entsorgen Sie das Stäbchen. Das Röhrchen schließen und kurz vortexen.
  5. Die Probe 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren.
  6. Die Proben 3 Minuten bei 95°C inkubieren.
  7. 200 μl Neutralisierungslösung B zur Probe geben und durch Vortexen mischen.
  8. Den neutralisierten Extrakt bei 4 °C aufbewahren oder sofort in der PCR verwenden. Mit Abschnitt C, Schritt 1 fortfahren.
    Hinweis: Die Extrakte können bei 4 °C mindestens 6 Monate gelagert werden, in den meisten Fällen ohne nennenswerte Verluste.
C. PCR-Amplifikation
Der REDExtract-N-Amp™ PCR-Reaktionsmix enthält JumpStart Taq-Antikörper für eine spezifische Hot-Start-Amplifikation. Daher können PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur ohne vorzeitige Aktivität der Taq-DNA-Polymerase durchgeführt werden.
Die typische Endkonzentration der Primer beträgt jeweils etwa 0,4 μM. Die optimale Primerkonzentration und die Zyklusparameter sind abhängig vom verwendeten System.
1. Geben Sie die folgenden Reagenzien in ein dünnwandiges PCR-Mikrozentrifugenröhrchen oder eine Platte:
Hinweis: Die REDExtract-N-Amp™ PCR-Reaktionsmischung ist so formuliert, dass die Komponenten in den Extraktions-, Gewebevorbereitungs- und Neutralisierungslösungen kompensiert werden. Wenn dem PCR-Reaktionsvolumen weniger als 4 µl Gewebeextrakt zugesetzt werden, wird eine 50:50-Mischung aus Extraktionslösung:Neutralisierungslösung B verwendet, um das Volumen des Gewebeextrakts auf 4 µl zu erhöhen.
2. Vorsichtig mischen
3. Bei Thermocyclern ohne beheizten Deckel geben Sie 20 µl Mineralöl auf die Mischung in jedem Röhrchen, um eine Verdunstung zu verhindern. Temperaturzyklen durchführen. Die Amplifikationsparameter sollen
4. für die einzelnen Primer, das Template und den Thermocycler optimiert werden.
5. Die amplifizierte DNA kann nach Abschluss der PCR direkt auf ein Agarosegel geladen werden. Es ist nicht notwendig, einen separaten Ladepuffer/Tracking-Farbstoff hinzuzufügen.
Hinweis: PCR-Produkte können, falls gewünscht, für Downstream-Anwendungen wie die Sequenzierung mit dem GenEluteTM PCR-Aufreinigungs-Kit, Katalognummer NA1020, aufgereinigt werden.
Fehlerbehebung
Materialien
Loading
Literatur
1.
Dieffenbach C, Dveksler G. 1995. PCR Primer: A Laboratory Manual. Katalognummer Z364118. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2.
Don R, Cox PT, Wainwright B, Baker K, Mattick JS. 1991. 'Touchdown' PCR to circumvent spurious priming during gene amplification. Nucl Acids Res. 19(14):4008-4008. https://doi.org/10.1093/nar/19.14.4008
3.
Erlich HA. 1989. PCR Technology. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20235-5
4.
Griffin H, Griffin A. 1994. PCR Technology: Current Innovations. Boca Raton: CRC Press.
5.
Innis M. 1995. PCR Strategies. Katalognummer Z357499. New York: Academic Press.
6.
Innis M. 1990. PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. Katalognummer P8177. San Diego, Kalifornien: Academic Press.
7.
M.J M. 1995. PCR 2: A Practical Approach. Katalognummer Z362387. New York: IRL Press.
8.
Newton C. 1995. PCR: Essential Data. New York: John Wiley & Sons.
9.
Roux KH. 1995. Optimization and troubleshooting in PCR.. Genome Research. 4(5):S185-S194. https://doi.org/10.1101/gr.4.5.s185
10.
Erlich HA. 1989. PCR Technology. London: Palgrave Macmillan UK.
HINWEIS FÜR KÄUFER: EINGESCHRÄNKTE LIZENZ
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und der entsprechenden Patentansprüche außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Durchführung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist ausschließlich für Verwendungen in der Forschung vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit dem Direktor der Lizenzierungsabteilung, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
JumpStart und JumpStart-Antikörper sind lizenziert unter U.S.- Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
GenElute, JumpStart und REDExtract-N-Amp sind Marken der Sigma-Aldrich Co. LLC.
REDTaq ist eine eingetragene Marke der Sigma-Aldrich Co. LLC.