Merck
V900893
Sigma-Aldrich
Collagenase aus Clostridium histolyticum
Type IV, Vetec, reagent grade, powder, ≥160 CDU/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
Clostridium histolyticum
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥160 CDU/mg solid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Collagenase from Clostridium histolyticum is a collagenolytic enzyme. It interacts with collagen-like substances and is responsible for the degradation of collagen into small peptides.
Anwendung
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type IV has low tryptic activity. It is suitable for the digestion of islet cells from the pancreas.
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Biochem./physiol. Wirkung
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Qualität
Also contains clostripain, neutral protease, and tryptic activities.
Einheitendefinition
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yen-Liang Li et al.
Oncoimmunology, 9(1), 1830513-1830513 (2020-10-30)
Lymph-node metastasis is a prognosis factor for poor clinical outcome of breast cancer patients. Currently, how breast cancer cells establish pre-metastatic niche in the tumor-draining lymph nodes (TDLNs) is still unclear. To address this question, we isolated heterogeneous cells including
Reversibility of experimental rabbit liver cirrhosis by portal collagenase administration.
Jin B, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 85(8), 992-992 (2005)
Telomerase reverse transcriptase acts in a feedback loop with NF-KB pathway to regulate macrophage polarization in alcoholic liver disease.
Wu X Q, et al.
Scientific Reports, 6, 18685-18685 (2016)
Xiao-Qin Wu et al.
Scientific reports, 6, 18685-18685 (2016-01-05)
Activation of Kupffer cells (KCs) plays a central role in the pathogenesis of alcoholic liver disease (ALD). C57BL/6 mice fed EtOH-containing diet showed a mixed induction of hepatic classical (M1) and alternative (M2) macrophage markers. Since telomerase activation occurs at
Hong-Wu Meng et al.
Toxicology, 421, 9-21 (2019-04-06)
4-Methylcoumarin-[5,6-g]-hesperetin (4-MCH) is a hesperidin derivative produced by the structural modification of hesperetin. Alcoholic hepatitis (AH) is the origin of many serious liver diseases that are accompanied by hepatic inflammation. In this study, we detected the anti-inflammatory activity of 4-MCH