Wichtige Dokumente
V800035
Ammoniumbicarbonat
LR, ≥98.5%
Synonym(e):
Ammoniumhydrogencarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98.5%
Form
crystalline powder
pH-Wert
7.0-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
SMILES String
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChIKey
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)