Merck
V000574
Sigma-Aldrich
Zirkonium(IV)-oxychlorid Octahydrat
p.a., 99.5%
Synonym(e):
Zirkonium(IV)-oxidchlorid
About This Item
Lineare Formel:
ZrOCl2 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Qualität
p.a.
Assay
99.5%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
IZYKRMGFEBSOSO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)