Merck
520217
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-carbonathydroxidoxid
Synonym(e):
Zirconiumcarbonat basisch, Zirkonium(IV)-carbonat basisch
About This Item
Lineare Formel:
Zr(OH)2CO3·ZrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
135 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O[Zr]1(O)OC(=O)O[Zr]2(O1)O[Zr](O)(O)O2
InChI
1S/CH2O3.4H2O.3O.3Zr/c2-1(3)4;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);4*1H2;;;;;;/q;;;;;;;;+1;+2;+3/p-6
InChIKey
YGCRTSJWNHPGDG-UHFFFAOYSA-H
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable