Wichtige Dokumente
1633506
USP
Sulfanilsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-benzolsulfonsäure, Anilin-4-sulfonsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mesalazine, sulfadimethoxine, sulfadiazine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
Dichte
1.4862 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChIKey
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Silver Sulfadiazine
- Sulfamethoxazole
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)