Merck
1392705
USP
Mesalamin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Aminosalicylsäure, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxy-benzoesäure, Mesalazin
Größe auswählen
200 MG
CHF 485.00
CHF 485.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
CHF 485.00
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
Beilstein:
2090421
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 485.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mesalamine, mesalazine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
275-280 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChIKey
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
5-Aminosalicylsäure ist ein Peroxidasesubstrat, geeignet für den Einsatz in ELISA-Verfahren. Dieses Substrat bildet ein lösliches braunes Endprodukt, das spektralphotometrisch bei 450 nm ausgelesen werden kann. Die Reaktion kann mit 3 N NaOH gestoppt und bei 550 nm ausgelesen werden.
Mesalamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Mesalamine Delayed-Release Tablets
  • Mesalamine Extended-Release Capsules
  • Mesalamine Rectal Suspension
Hinweis zur Analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)