Wichtige Dokumente
PHR1448
Sulfadimethoxin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Sulfadimethoxin, 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-benzolsulfonamid
Größe auswählen
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1626001
API-Familie
sulfadimethoxine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChIKey
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.