Merck
1612506
USP
L-Serin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-propionsäure
Größe auswählen
200 MG
CHF 488.00
CHF 488.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
CHF 488.00
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
Beilstein:
1721404
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 488.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
serine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChIKey
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard ʟ-Serin ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Serin
  • L-Alpha-Glycerylphosphorylcholin
Biochem./physiol. Wirkung
Vorläufer von Glycin in der Serin-Hydroxymethyltransferase-Reaktion.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Serin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serin
L-Serin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-Serin
Serin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0450000
Serin
L-Methionin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1411504
L-Methionin
L-Prolin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568506
L-Prolin
L-Threonin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667202
L-Threonin