Merck
T8625
Sigma-Aldrich
L-Threonin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-buttersäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
1721646
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktbezeichnung
L-Threonin, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
256 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Anwendung
L-Threonin wird für die Selektion von transformierten Zellen verwendet. Es wird auch zur Untersuchung der Auswirkungen von Aminosäuren auf die Förderung der Nahrungsaufnahme von Drosophila melanogaster verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
L-Threonin ist eine essenzielle Aminosäure. Sie ist an der Synthese von Mucin, einem Protein zur Förderung der Darmfunktion und -integrität, beteiligt. L-Threonin spielt eine Rolle im Immunsystem, bei der O-Glykosylierung, der Proteinphosphorylierung und der Glycinsynthese.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Markerless Gene Editing in the Hyperthermophilic Archaeon Thermococcus kodakarensis
Alexandra M. Gehring
Bio-protocol, 7(22), 1-26 (2017)
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature, 1-36 (2017)
Yongxian Zhuang et al.
PloS one, 9(9), e108444-e108444 (2014-09-26)
Different cancer cells exhibit altered sensitivity to metformin treatment. Recent studies suggest these findings may be due in part to the common cell culture practice of utilizing high glucose, and when glucose is lowered, metformin becomes increasingly cytotoxic to cancer
Tamara Seredenina et al.
Antioxidants & redox signaling, 23(5), 490-513 (2014-02-04)
Voltage-gated proton channels are increasingly implicated in cellular proton homeostasis. Proton currents were originally identified in snail neurons less than 40 years ago, and subsequently shown to play an important auxiliary role in the functioning of reactive oxygen species (ROS)-generating
Mario Ost et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(4), 1314-1328 (2014-12-11)
Recent studies on mouse and human skeletal muscle (SM) demonstrated the important link between mitochondrial function and the cellular metabolic adaptation. To identify key compensatory molecular mechanisms in response to chronic mitochondrial distress, we analyzed mice with ectopic SM respiratory