Merck
1559006
USP
Prednison
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4-Pregnadien-17α,21-diol-3,11,20-trion, 1-Cortison, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadien-3,11,20-trion, Dehydrocortison
Größe auswählen
250 MG
CHF 391.00
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 391.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.43
Beilstein:
2065301
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prednisone
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
236-238 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Prednison ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Standard-Stammlösungen sowie internen Standardlösungen für den Assay und die Leistungsprüfungen gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Prednisone[1]
  • Prednisone Tablets[2]
  • Prednisone Oral Solution[3]
  • Hydrocortisone Tablets[4]
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht zur Verabreichung an Menschen oder Tiere vorgesehen und können nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Erkrankungen jeglicher Art eingesetzt werden.  ​
Sonstige Hinweise
Es können Verkaufsbeschränkungen gelten.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Prednisone Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(1), 3671-3671 (2020)
Prednisone Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(3), 3672-3672 (2020)
Prednisone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(2), 3670-3670 (2020)
Hydrocortisone Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(6), 2234-2234 (2020)
Ronald de Wit
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 41(4), 502-507 (2005-03-02)
Until now, the use of systemic chemotherapy for advanced androgen-independent prostate cancer has had very little to offer to patients. However, in 2004, two large randomised trials investigating docetaxel vs. mitoxantrone have both demonstrated survival improvements, and, in one of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf