1545078
USP
Kunststoffadditiv 16
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Epoxidiertes Leinsamenöl, ELO, Leinsamenöl, epoxidiert
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Dichte
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
590.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
310.00 °C - closed cup