E0800000
Kunststoffzusatzstoff 04
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Epoxidiertes Sojabohnenoel, ESBO, Sojabohnenöl, epoxidiert (ESBO)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Dichte
0.997 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
447.8 °F
Flammpunkt (°C)
231 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)