PHR2965
Kunststoffzusatzstoff 16
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Epoxidiertes Leinsamenöl, ELO, Leinsamenöl, epoxidiert
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1545078
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Dichte
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)