Merck
Y0002055
Fingolimod -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
FTY720, 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propan-1,3-diol -hydrochlorid, Fingolimod -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H33NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.93
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
fingolimod
Form
powder
Verpackung
pkg of 110 mg
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagerbedingungen
protect from light
Löslichkeit
water: 100-1000 g/L
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChIKey
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fingolimod Hydrochloride (fingolimod HCl), an S1P-receptor modulator, belongs to the class of synthetic glucocorticoid steroid drugs.[1][2][3][3]
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
FTY720 ist ein immunmodulierendes Arzneimittel und Regulator des Sphingosin-1-phosphat (S1P)-Rezeptors. Die Phosphorylierung von FTY270 mittels Sphingosin-Kinase verursacht eine S1P1R-Internalisierung, die wiederum Lymphozyten in den Lymphknoten sequestriert und so daran hindert, an einer Autoimmunreaktion teilzunehmen. Es ist klinisch für die Behandlung von multipler Sklerose (MS) zugelassen. Außerdem blockiert und reversiert es nachweislich die von einer Paclitaxel-Chemotherapie induzierte peripherale Neuropathie (CIPN) mittels S1PR-Inhibition und hemmt die Aktivität von Histon-Deacetylasen im Hippocampus von Mausgehirnen, was die Gedächtnisleistung moduliert.
FTY720 ist ein immunmodulierendes Arzneimittel und wirkt als Regulator des Sphingosin-1-phosphat (S1P)-Rezeptors.
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Zielorgane
Immune system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fingolimod Hydrochloride
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4(1), 4989-4990 (2019)
A randomized, open-label study assessing the bioequivalence of two formulations of Fingolimod 0.5 mg in healthy subjects
Tanguay M, et al.
AAPS Open, 4(1), 3-3 (2018)
Rapid determination of fingolimod hydrochloride-related Substances and degradation products in API and pharmaceutical dosage forms by use of a stability-indicating UPLC method
Rajan N and Basha KA
Chromatographia, 77(21-22), 1545-1552 (2014)
Solubility of dexamethasone in supercritical carbon dioxide
Chim RB, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(12), 3756-3760 (2012)
Fingolimod hydrochloride gel for dermatological applications: optimization of formulation strength and effect of colloidal oatmeal (Aveeno?) as penetration enhancer
Tamakuwala M and Stagni G
Aaps Pharmscitech, 17(4), 907-914 (2016)