Wichtige Dokumente
1457425
USP
Naproxen-verwandte Verbindung L
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Acetyl-6-methoxynaphthalin, 1-(6-Methoxy-2-naphthalinyl)-ethanon, 6′-Methoxy-2′-acetonaphthon, NSC 105564
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
naproxen
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)=O
InChI
1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)