80818
(2S)-2-(5-Brom-6-methoxynaphthalin-2-yl)-propansäure
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Naproxen Impurity C (PhEur), (αS)-5-Brom-6-methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure, (2S)-2-(5-Brom-6-methoxy-2-naphthyl)-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
naproxen
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D 46±4°, c = 1 in chloroform
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Br)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChIKey
JZRWXNBIQCMXSU-QMMMGPOBSA-N
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?