W276804
Nerolin Bromelia
≥99%, FG
Synonym(e):
2-Ethoxy-naphthalin, Ethyl-2-naphthylether, Nerolin-Bromelia
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets requirements for JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥99%
Ursprung
China origin
mp (Schmelzpunkt)
35-37 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
dipropylene glycol: soluble
isopropyl myristate: soluble
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; citrus
SMILES String
CCOc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-2-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
InChIKey
GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2