Fortfahren mit
07503
2-Brom-6-methoxynaphthalin
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Naproxen Impurity N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 172.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC10H6OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-837-0
Beilstein/REAXYS Number:
2043874
MDL number:
CHF 172.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
106-109 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI key
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR33320754708137
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
106-109 °C (lit.)
mp
-
mp
201-206 °C (lit.)
mp
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
naproxen
API family
naproxen
API family
naproxen
API family
nabumetone
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
≤0.5% water
impurities
≤0.5% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Brom-6-methoxynaphthalin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)