Fortfahren mit
SML3010
Belinostat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-N-Hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide, (2E)-N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, (E)-N-Hydroxy-3-(3-(N-phenylsulfamoyl)phenyl)acrylamide, PX 105684, PX-105684, PX105684, PXD 101, PXD-101, PXD101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.30
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 357.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 88.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2ccccc2)c1cc(ccc1)\C=C\C(=O)NO
InChI
1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18)/b10-9+
InChI key
NCNRHFGMJRPRSK-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Belinostat (PX105684; PXD101) is a potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor (IC50: class I HDAC1/2/3/8 = 41/125/30/216 nM, class IIA HDAC4/7/9 = 115/67/128 nM, class IIB HDAC6 = 82 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH9A95C49BY0000112TA9H11E41670
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)