Wichtige Dokumente
1444279
USP
Mirtazapin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mirtazapine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChIKey
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Mirtazapine Tablets
- Mirtazapine Orally Disintegrating Tablets
- Mirtazapine Compounded Oral Suspension, Veterinary
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)