Merck
Y0000705
Mirtazapin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mirtazapine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChIKey
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Mirtazapine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Mirtazapine is a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA). Mirtazapine agonizes selective adrenergic and serotonergic receptors so that both NE release and 5-HT1A mediated serotonergic signaling are increased.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hun Soo Chang et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 122(1), 59-68 (2014-12-03)
Hyperactivity of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis is among the most consistent neuroendocrine abnormalities in major depressive disorder (MDD). The peptide adrenocorticotropin hormone (ACTH) mediates HPA axis function during stress and is encoded by the proopiomelanocortin (POMC) gene polycistronically. After screening
Hun Soo Chang et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 34(4), 446-454 (2014-06-10)
We tested for the association of HTR1A and 5-HTT genetic polymorphisms with treatment response to mirtazapine and evaluated the interactive effect between the polymorphisms in 283 patients with major depressive disorder. Korean subjects with diagnosis of major depressive disorder using
Katarzyna Kamińska et al.
Pharmacological reports : PR, 66(6), 984-990 (2014-12-03)
The aim of our study was to understand the mechanism of clinical efficacy of the combination of an antidepressant and risperidone in drug-resistant depression. We studied the effect of an antidepressant (mirtazapine) and risperidone (atypical antipsychotic), given separately or jointly
Carolina Muguruza et al.
Neuropharmacology, 86, 311-318 (2014-08-26)
Several studies have demonstrated alterations in serotonin 5-HT2A (5-HT2AR) and glutamate metabotropic mGlu2 (mGlu2R) receptors in depression, but never in the same sample population. Recently it has been shown that both receptors form a functional receptor heterocomplex that is altered
Andrea de Bejczy et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 35(1), 43-50 (2014-12-18)
The number of therapeutic drugs available for the treatment of alcohol use disorders (AUDs) is limited, and a well-tolerated, self-administrable drug is much needed. Subgroups of alcohol-dependent individuals, for example, individuals with heredity for AUD, may respond differently to pharmacological
Questions
  1. I would like to know the product expiration date but I can't find at website. Lot # 125M4716V
    1 answer
    1. Hello. You may access the COA on the product detail page by entering the lot number of the product you received in the "Certificate of Analysis" field under the 'Documentation' section. If you are unable to find the COA for your lot, please request product documentation through the Customer Support portal (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support).