Fortfahren mit
M0443
Mirtazapin
≥98% (HPLC), 5-HT2 antagonist; 5-HT3, H1 and α2 antagonist, powder
Synonym(e):
(±)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 210.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 573.00
CHF 487.05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 210.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mirtazapin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
SMILES string
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mirtazapine is a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA). Mirtazapine agonizes selective adrenergic and serotonergic receptors so that both NE release and 5-HT1A mediated serotonergic signaling are increased.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP842PHR8952M-128
Mirtazapin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP842
Mirtazapin
form
powder
form
solid
form
-
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR1A(3350), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412), Drd1a(24316), Drd2(24318), Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mirtazapin
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)