PHR8736
Mirtazapin-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Mirtazapine Related Compound B, Mirtazapine EP Impurity A
Größe auswählen
CHF 686.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 686.00
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1444235
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)