Wichtige Dokumente
1392002
USP
Mercaptopurin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Mercaptopurin Monohydrat, 6-Purinthiol, 6-Thiohypoxanthin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mercaptopurine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
InChIKey
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPAT(5471)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Azathioprine
- Azathioprine Sodium for Injection
- Azathioprine Tablets
- Mercaptopurine
- Mercaptopurine Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)