Wichtige Dokumente
Y0002148
Mercaptopurin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Adenin, 6-Amino-purin, Vitamin B4
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
mercaptopurine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>360 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChIKey
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)