Y0002152
Mercaptopurin Unreinheit D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6,6′-Dithiodi-9H-purin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
mercaptopurine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(Sc3ncnc4nc[nH]c43)c1ncnc2nc[nH]c21
InChI
1S/C10H6N8S2/c1-11-5-7(13-1)15-3-17-9(5)19-20-10-6-8(14-2-12-6)16-4-18-10/h1-4H,(H,11,13,15,17)(H,12,14,16,18)
InChIKey
ULNKLXSTZWVSJH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)