Wichtige Dokumente
1298140
USP
Ganisetron-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Methylindazol-3-carbonsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
granisetron
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cn1nc(C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Granisetron Hydrochloride Tablets
- Granisetron Hydrochloride Injection
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)