Merck
Y0000396
Granisetron -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazol-3-carboxamid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N4O· HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
granisetron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN1[C@H]2CCC[C@@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
InChI
1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
InChIKey
QYZRTBKYBJRGJB-WQTKJZBYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Granisetron hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Granisetron-hydrochlorid ist ein Serotonin-5-HT3-Rezeptorantagonist und ein Antiemetikum.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joseph A Roscoe et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 30(27), 3389-3395 (2012-08-24)
We conducted a double-blind randomized clinical trial of the following four regimens for controlling delayed nausea (DN): group 1: palonosetron + dexamethasone on day 1 with prochlorperazine on days 2 and 3; group 2: granisetron + dexamethasone on day 1
Jennifer Fazzari et al.
International journal of radiation biology, 88(10), 786-790 (2012-07-25)
To test the importance of serotonin as a signaling molecule involved in the production and response of radiation-induced bystander effects. HPV-G human keratinocyte cultures were spiked with various concentrations of Granisetron or Ketanserin and subject to either 0 Gy or
Junki Endo et al.
Anticancer research, 32(9), 3939-3947 (2012-09-21)
The acute antiemetic effect was compared between oral azasetron and intravenous granisetron based on the 5-hydroxytryptamine(3) (5-HT(3)) receptor occupancy theory. Receptor occupancy was estimated from reported data on plasma concentrations and affinity constants to 5-HT(3) receptor. A randomized non-inferiority study
H Saito et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 24(4), 1067-1073 (2012-11-03)
We evaluated the efficacy and safety of single-dose fosaprepitant in combination with intravenous granisetron and dexamethasone. Patients receiving chemotherapy including cisplatin (≥70 mg/m(2)) were eligible. A total of 347 patients (21% had received cisplatin with vomiting) were enrolled in this
Mayako Uchida et al.
American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 70(4), 343-349 (2013-02-02)
Antiemetic effectiveness and safety of aprepitant in patients with hematologic malignancy receiving multiday chemotherapy were evaluated. All data were retrospectively collected from the Kyushu University Hospital's electronic medical record system. Patients age 20 years or older with hematologic malignancies who