Y0000477
Granisetron Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazol-3-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
granisetron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)
InChIKey
INMQDEMSQWWCSB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)