Wichtige Dokumente
1225984
USP
Doxycycline Monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Doxycycline monohydrate
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
doxycycline
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14
InChI
1S/C22H24N2O8.H2O/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
InChIKey
XQTWDDCIUJNLTR-CVHRZJFOSA-N
Angaben zum Gen
human ... MMP1(4312) , MMP13(4322) , MMP7(4316) , MMP8(4317)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Doxycycline
- Doxycycline for Oral Suspension
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)